Learn More
Macherey-Nagel™ Colonna standard EC per analisi Nucleodur™ C18
Codice prodotto. 10376732 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Carico di carbonio:
0.18
14%
18%
Dimensione particelle:
3 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
37 product options available for selection
Product selection table with 37 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Carico di carbonio Dimensione particelle unitSize
10376732 125 mm 2 mm 14% 5 μm Pezzo
12468367 150 mm 2 mm 18% 5 μm Pezzo
12478357 125 mm 2 mm 18% 5 μm Pezzo
12418367 250 mm 2 mm 18% 5 μm Pezzo
12478387 150 mm 2 mm 14% 5 μm Pezzo
12438367 50 mm 2 mm 18% 5 μm Pezzo
12458387 250 mm 2 mm 14% 5 μm Pezzo
12488357 125 mm 3 mm 18% 5 μm Pezzo
10091852 125 mm 3 mm 14% 5 μm Pezzo
12478367 150 mm 3 mm 18% 5 μm Pezzo
12408387 50 mm 2 mm 14% 5 μm Pezzo
10530910 250 mm 3 mm 18% 5 μm Pezzo
12488387 150 mm 3 mm 14% 5 μm Pezzo
12468387 250 mm 3 mm 14% 5 μm Pezzo
12448367 50 mm 3 mm 18% 5 μm Pezzo
12728722 100 mm 4.6 mm 18% 5 μm Pezzo
12418387 50 mm 3 mm 14% 5 μm Pezzo
12737810 100 mm 4.6 mm 14% 5 μm Pezzo
12408367 125 mm 4.6 mm 18% 5 μm Pezzo
12448387 125 mm 4.6 mm 14% 5 μm Pezzo
10860121 150 mm 4.6 mm 18% 5 μm Pezzo
12408397 150 mm 4.6 mm 14% 5 μm Pezzo
12428367 250 mm 4.6 mm 18% 5 μm Pezzo
10586093 250 mm 4.6 mm 14% 5 μm Pezzo
10599552 50 mm 4.6 mm 18% 5 μm Pezzo
12438387 50 mm 4.6 mm 14% 5 μm Pezzo
12428407 250 mm 4.6 mm 14% 3 μm Pezzo
12738722 75 mm 4.6 mm 18% 5 μm Pezzo
12747810 75 mm 4.6 mm 14% 5 μm Pezzo
12498357 125 mm 4 mm 0.18 5 μm Pezzo
10001862 125 mm 4 mm 14% 5 μm Pezzo
12488367 150 mm 4 mm 18% 5 μm Pezzo
12498387 150 mm 4 mm 14% 5 μm Pezzo
10787774 250 mm 4 mm 18% 5 μm Pezzo
12458367 50 mm 4 mm 18% 5 μm Pezzo
10163462 250 mm 4 mm 14% 5 μm Pezzo
12428387 50 mm 4 mm 14% 5 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
37 options
Codice prodotto. 10376732 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 760201.20
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Use EC standard columns for analytical HPLC (High Performance Liquid Chromatography). Nucleodur™ C18 Analytical EC Standard Columns come in a wide variety of lengths and internal diameters.
Key features:
  • Stable in 100 % aqueous mobile phase systems
  • Interesting polar selectivity features
  • Excellent base deactivation; suitable for LC/MS due to low bleeding characteristics
Technical characteristics:
  • Special phase with polar endcapping
  • Pore size 110 Å
  • Particle sizes 1.8 μm, 3 μm and 5 μm
  • 7 and 10 μm particles for preparative purposes on request
  • Carbon content 14 %
  • pH stability 1–9
Recommended application:
  • Analgesics, penicillin antibiotics, nucleic acid bases, water-soluble vitamins, complexing agents, organic acids
Specifica
Chimica della colonna Silica
Formato colonna Colonna analitica
Crosslink Octadecyl
Diametro (sistema metrico) 2 mm
Da utilizzare con HPLC
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
Compatibilità fase mobile Acetonitrile/water
Dimensione particelle 5 μm
pH 1 to 9
Dimensione del poro 110 Å
Quantità 1 Ea.
Solventi Acetonitrile/water
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18 Pyramid
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 14%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa
Tipo Analytical EC Column