Specifica
| Carico di carbonio | 18% |
| pH | 1 to 11 |
| Dimensione particelle | 3 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 8 mm |
| Dimensione del poro | 110Å |
| Tipo | CC Guard Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 3 mm |
| Fase stazionaria | NUCLEODUR™ C18 Gravity |
| Compatibilità fase mobile | Acetonitrile/Water |
| Solventi | Acetonitrile/Water |
| Vedi altri risultati |