Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Gravity HPLC CC Guard Columns
Codice prodotto. 12458567 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
3 mm
4 mm
Dimensione particelle:
3 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione particelle Dimensione della confezione
12458567 4 mm 5 μm Pezzo
10485103 3 mm 3 μm pezzi 3
10011872 3 mm 5 μm pezzi 3
12448567 4 mm 3 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12458567 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 761125.40
Spedizione stimata: 16-12-2026
Specifica
Carico di carbonio 18%
pH 1 to 11
Dimensione particelle 5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 8 mm
Dimensione del poro 110Å
Tipo CC Guard Column
Diametro (sistema metrico) interno 4 mm
Fase stazionaria NUCLEODUR™ C18 Gravity
Compatibilità fase mobile Acetonitrile/Water
Solventi Acetonitrile/Water
Materiale di impaccamento Silica
Crosslink Octadecyl
Formato colonna Guard Column
Da utilizzare con (applicazione) Separations Pharmaceuticals, Derivatised Amino Acids, Drugs
Tecnica HPLC
Forma particelle Spherical
Con tappo Yes
Tipo USP L1