Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis HPLC CC Guard Columns
216.00€
Specifica
Carico di carbonio | 20% |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 8 mm |
Dimensione del poro | 110Å |
Tipo | CC Guard Column |
Fase stazionaria | NUCLEODUR™ C18 Isis |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12702603
|
Macherey-Nagel™
761300.30 |
3 mm | 3 μm |
216.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12798922
|
Macherey-Nagel™
761310.30 |
3 mm | 5 μm |
216.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12708932
|
Macherey-Nagel™
761310.40 |
4 mm | 5 μm |
216.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12788922
|
Macherey-Nagel™
761300.40 |
4 mm | 3 μm |
216.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Specifica
20% | |
110Å | |
NUCLEODUR™ C18 Isis | |
Acetonitrile/Water | |
Octadecyl | |
LC/MS and HPLC at pH extremes | |
Spherical | |
Yes |
8 mm | |
CC Guard Column | |
Acetonitrile/Water | |
Silica | |
Guard Column | |
HPLC | |
No | |
L1 |