Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis HPLC Column
Codice prodotto. 12757830 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione particelle:
1.8 μm
3 μm
5 μm
Carico di carbonio:
11%
20%
Dimensione della confezione:
Pezzo
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Carico di carbonio Dimensione della confezione
12757830 150 mm 2 mm 1.8 μm 20% Pezzo
12418447 100 mm 2 mm 1.8 μm 20% Pezzo
12418427 125 mm 2 mm 3 μm 20% Pezzo
12458427 150 mm 2 mm 3 μm 20% Pezzo
12498427 250 mm 2 mm 3 μm 20% Pezzo
12478437 30 mm 2 mm 1.8 μm 20% Pezzo
12438437 50 mm 2 mm 1.8 μm 20% Pezzo
12468417 50 mm 2 mm 3 μm 20% Pezzo
12737830 75 mm 2 mm 1.8 μm 20% Pezzo
12428427 125 mm 3 mm 3 μm 20% Pezzo
12468427 150 mm 3 mm 3 μm 20% Pezzo
12408437 250 mm 3 mm 3 μm 20% Pezzo
12488437 30 mm 3 mm 1.8 μm 20% Pezzo
12448437 50 mm 3 mm 1.8 μm 20% Pezzo
12478417 50 mm 3 mm 3 μm 20% Pezzo
12408427 100 mm 4.6 mm 3 μm 20% Pezzo
12448427 125 mm 4.6 mm 3 μm 20% Pezzo
12488427 150 mm 4.6 mm 3 μm 20% Pezzo
12408447 30 mm 4.6 mm 1.8 μm 20% Pezzo
12468437 50 mm 4.6 mm 1.8 μm 20% Pezzo
12498417 50 mm 4.6 mm 3 μm 20% Pezzo
12428437 250 mm 4.6 mm 3 μm 20% Pezzo
12478507 50 mm 3 mm 1.8 μm 11% Pezzo
12747830 75 mm 4.6 mm 3 μm 20% Pezzo
12438427 125 mm 4 mm 3 μm 20% Pezzo
12488447 125 mm 4 mm 5 μm 20% Pezzo
12478427 150 mm 4 mm 3 μm 20% Pezzo
12418437 250 mm 4 mm 3 μm 20% Pezzo
12498437 30 mm 4 mm 1.8 μm 20% Pezzo
12458437 50 mm 4 mm 1.8 μm 20% Pezzo
12488417 50 mm 4 mm 3 μm 20% Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Product Code. 12757830 Supplier Macherey-Nagel™ Supplier No. 760409.20
Spedizione stimata: 07-01-2027
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 20% or 11%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: HILIC or Reversed Phase
Specifications
Formato colonna Colonna analitica
Crosslink Polymeric Octadecyl
Diametro (sistema metrico) 2 mm
Da utilizzare con For LC/MS and HPLC
Idrofobicità No
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Pressione max 13050 psi (900 bar)
Forma particelle Spherical
Dimensione particelle 1.8 μm
pH 1 to 10
Dimensione del poro 110 Å
Quantità 1 Ea.
Solventi Acetonitrile/water
Surface Area 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18 Isis
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 20%
Tipo di colonna Steric Selectivity
Con tappo Sì
Fase A fase inversa
Materiale Stainless Steel
Tecnica HPLC, LC/MS
Product Type EC Column