Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Pyramid HPLC CC Guard Columns
216.00€
Specifica
Carico di carbonio 14%
pH 1 to 9
Lunghezza (sistema metrico) 8 mm
Dimensione del poro 110Å
Tipo CC Guard Column
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Dimensione particelle Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Dimensione particelle Prezzo Quantità e disponibilità  
12488587
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Macherey-Nagel™
761854.30
3 mm 3 μm
216.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12778932
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Macherey-Nagel™
761800.30
3 mm 5 μm
216.00€
pezzi 3
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12498587
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Macherey-Nagel™
761854.40
4 mm 3 μm
216.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10708934
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Macherey-Nagel™
761800.40
4 mm 5 μm
216.00€
pezzi 3
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
14%
8 mm
CC Guard Column
Acetonitrile/Water
Silica
Guard Column
HPLC
Yes
L1
1 to 9
110Å
NUCLEODUR™ C18 Pyramid
Acetonitrile/Water
Octadecyl
LC/MS due to low bleeding characteristics
Spherical