Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Pyramid HPLC Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 760274.20
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12728732
Quantità Prezzo
1 753.00€ / Pezzo
5 693.74€ / Pezzo
Spedizione stimata
02-03-2021
Specifica
Reversed Phase
Silica
Stainless Steel
HPLC EC Column
Octadecyl
For LC/MS and HPLC
150 mm
Spherical
1 to 9
1 Ea.
340 m²/g
L1
C18 Pyramid
Yes
14%
Reversed Phase
Analytical Column
2 mm
Yes
13050 psi (900 bar)
1.8 μm
110 Å
Acetonitrile/water
60°C
HPLC, LC/MS