Specifications
| Carico di carbonio | 14% |
| pH | 1 to 9 |
| Dimensione particelle | 1.8 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 4 mm |
| Dimensione del poro | 110Å |
| Tipo | EC Guard Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 2 mm |
| Fase stazionaria | NUCLEODUR™ C18 Pyramid |
| Compatibilità fase mobile | Acetonitrile/Water |
| Solventi | Acetonitrile/Water |
| Show More |