Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ CN-RP HPLC CC Guard Columns
Codice prodotto. 12458577 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
3 mm
4 mm
Dimensione particelle:
3 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione particelle unitSize
12458577 4 mm 3 μm Pezzo
12448577 3 mm 3 μm Pezzo
12438577 4 mm 5 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12458577 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 761430.40
Spedizione stimata: 07-09-2026
Specifica
Carico di carbonio 7%
Dimensione particelle 3 μm
Lunghezza (sistema metrico) 8 mm
Dimensione del poro 100Å
Tipo CC Guard Column
Diametro (sistema metrico) interno 4 mm
Fase stazionaria NUCLEODUR™ CN-RP
Compatibilità fase mobile Acetonitrile/Water
Solventi Acetonitrile/Water
Materiale di impaccamento Silica
Crosslink Cyano
Formato colonna Guard Column
Da utilizzare con (applicazione) Tricyclic Antidepressants, Steroids, Organic Acids
Tecnica HPLC
Forma particelle Spherical
Con tappo Yes
Tipo USP L10