missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Nucleodur™ PFP HPLC Columns

Marca:  Macherey-Nagel™ 760448.46

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 12738792

Quantità Prezzo
1 829.00€ / Pezzo
5 764.50€ / Pezzo
Spedizione stimata
09-03-2021
Aggiungi al carrello


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

Reversed Phase
Silica
Stainless Steel
HPLC EC Column
Analytical Column
4.6 mm
Polar, Dipole-dipole, p-p interactions, hydrophobic
150 mm
Acetonitrile/water
3 μm
110 Å
Acetonitrile/water
60°C
HPLC
Yes
8%
Reversed Phase
Pentafluorophenyl-propyl
Pentafluorophenyl-propyl
For HPLC, GC, TLC, SPE Application
Yes
8700 psi (600 bar)
Spherical
1 to 9
1 Ea.
340 m²/g
L43
PFP
Videos
SDS
Documenti