Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Sphinx RP HPLC CC Guard Columns
216.00€
Specifica
Carico di carbonio | 15% |
---|---|
pH | 1 to 10 |
Lunghezza (sistema metrico) | 8 mm |
Dimensione del poro | 110Å |
Tipo | CC Guard Column |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12762603
|
Macherey-Nagel™
761557.30 |
3 mm | 3 μm |
216.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12748932
|
Macherey-Nagel™
761557.40 |
4 mm | 3 μm |
216.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12478577
|
Macherey-Nagel™
761550.40 |
4 mm | 5 μm |
216.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Specifica
15% | |
8 mm | |
CC Guard Column | |
Acetonitrile/Water | |
Silica | |
Guard Column | |
HPLC | |
Yes |
1 to 10 | |
110Å | |
NUCLEODUR™ Sphinx RP | |
Acetonitrile/Water | |
Octadecyl | |
LC/MS due to low bleeding characteristics | |
Spherical | |
L1/L11 |