Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Sphinx RP HPLC Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 760825.20
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12685989
Quantità Prezzo
1 663.00€ / Pezzo
5 610.82€ / Pezzo
Spedizione stimata
02-03-2021
Specifica
Reversed Phase
Silica
Stainless Steel
HPLC EC Column
Octadecyl and Propylphenyl
For LC/MS and HPLC
13050 psi (900 bar)
1.8 μm
110 Å
Acetonitrile/water
60°C
HPLC, LC/MS
Yes
15%
Reversed Phase
Analytical Column
2 mm
75 mm
Spherical
1 to 10
1 Ea.
340 m²/g
L1/L11
C18 and Propylphenyl (Sphinx RP)