Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Sphinx RP HPLC Column
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 15%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
680.00€ - 770.00€
Specifica
Formato colonna | Analytical Column |
---|---|
Crosslink | Octadecyl and Propylphenyl |
Da utilizzare con | For LC/MS and HPLC |
Forma particelle | Spherical |
Dimensione particelle | 1.8 μm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12894551
|
Macherey-Nagel™
760823.20 |
2 mm | 100 mm |
770.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12675989
|
Macherey-Nagel™
760824.20 |
2 mm | 150 mm |
770.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12478547
|
Macherey-Nagel™
760821.20 |
2 mm | 250 mm |
680.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12418557
|
Macherey-Nagel™
760822.20 |
2 mm | 50 mm |
680.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12685989
|
Macherey-Nagel™
760825.20 |
2 mm | 75 mm |
680.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12488547
|
Macherey-Nagel™
760821.30 |
3 mm | 30 mm |
680.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12428557
|
Macherey-Nagel™
760822.30 |
3 mm | 50 mm |
680.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12448557
|
Macherey-Nagel™
760822.46 |
4.6 mm | 50 mm |
735.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12408557
|
Macherey-Nagel™
760821.46 |
4.6 mm | 30 mm |
735.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12498547
|
Macherey-Nagel™
760821.40 |
4 mm | 30 mm |
680.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12438557
|
Macherey-Nagel™
760822.40 |
4 mm | 50 mm |
680.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Specifica
Analytical Column | |
For LC/MS and HPLC | |
1.8 μm | |
110 Å | |
Acetonitrile/water | |
60°C | |
C18 and Propylphenyl (Sphinx RP) | |
15% | |
Yes | |
Stainless Steel | |
HPLC, LC/MS |
Octadecyl and Propylphenyl | |
Spherical | |
1 to 10 | |
1 Ea. | |
340 m²/g | |
L1/L11 | |
Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase | |
EC Column |