Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag Plant kit for DNA purification from plants
Codice prodotto. 12728672
Cambia vista
Click to view available options
N. di reazioni:
24 x 96
4 x 96
Dimensione della confezione:
2304 reazioni
384 reazioni
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di reazioni Dimensione della confezione
12728672 4 x 96 384 reazioni
12795224 24 x 96 2304 reazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12728672 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 744400.4
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Flexible magnetic bead based isolation of DNA from a multitude of plant samples.
After lysis of the blood cells genomic DNA is selectively bound to the NucleoMag Blood beads. Contaminants are washed away and the DNA can be eluted from the beads under low-salt conditions.As the magnetic bead technology provides a closed system (no transfer of sample from one well to another is necessary during the preparation) the risk for cross-contamination is greatly reduced. The NucleoMag technology can be easily adapted to common laboratory automation platforms. It can be used either with static-pin separators (eg. NucleoMag SEP) or magnetic separators integrated into robotic workstations.Kit components: NucleoMag B-Beads, elution plate (u-bottom), buffers. For further information on this product please contact our Technical Support team.
  • Magnetic bead technology
  • Yield: 1μg to 4μg
  • Sample material: 100μL whole blood
  • Elution volume: 25μL to 100μL
  • Binding capacity: 0.4μL/1μL beads
  • Preparation time: 120 min./96 preps
  • Fragment size: 300bp to 30kb
  • Format: superparamagnetic beads (size of beads: 1μm to 3μm)
For manual or automated isolation of genomic DNA from whole blood.
Specifica
Capacità 0.4 μg/μL beads
Isolation Technology Magnetic Bead
Da utilizzare con (applicazione) For Manual and Automated Isolation of DNA
N. di reazioni 4 x 96
Product Type NucleoMag™ 96 C-Bead
Durata del test 120min.
Resa 10 to 20μg
Forma Highly Reactive Superparamagnetic Beads
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • NucleoMag 96 Plant
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: dodecyl sulfate, sodium salt / 2-propanol / ethanol, sodiumperchlorate