Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag DNA Food kit for DNA purification from food
Descrizione
NucleoMag™ DNA Food kits
- DNA extraction from food and feed for e.g., species identification, GMO detection
- Get even low amounts of partially degraded DNA from complex matrices
- Extraction of DNA from contaminating bacteria (food safety)
- Kit chemistry allows full sample flexibility
- Manual or automated isolation of DNA
- Typical downstream application: real-time PCR
Specifica
Specifica
| Capacità | 0.4 μg/μL beads |
| Content And Storage | Room temperature (18 - 25 °C) |
| Isolation Technology | Magnetic Bead |
| Tipo di campione | Feed, Food |
| Efficienza | Binding capacity: 0.4 μg/μL beads |
| Volume di eluizione | Elution volume: 50 - 200 μL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Magnetic separator |
| Da utilizzare con (applicazione) | Isolation of DNA from food and feed |
| Include | NucleoMag B-Beads, buffers, Proteinase K |
| N. di campioni | 1 x 96 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- NucleoMag DNA Food (1x96)
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidium hydrochloride, 2-propanol, EDTA, ethanol, tris(hydroxymethyl) aminomethane