Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag DNA Forensic kit for DNA purification from forensic traces
Codice prodotto. 15717317
Cambia vista
Click to view available options
Quantity: 4 x 96 Preps
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
15717317 Quantity: 4 x 96 Preps
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15717317 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 744660.4
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Flexible magnetic bead based isolation of DNA from forensic traces.
NucleoMag™ DNA Forensic
  • Excellent DNA purity from all casework samples
  • Uniform buffer system for high throughput analysis (NucleoMag™ DNA Forensic) and single sample analysis (NucleoSpin™ DNA Forensic)
  • Conformity to ISO 18385 for doubtless DNA profiling
  • Manual and automated isolation of DNA from casework samples, contact traces (e.g., dried blood spots, cigarette filters, swabs)
  • Applications: STR analysis, qPCR, any kind of enzymatic reaction
Specifica
Capacità 0.4 μg/μL beads
Concentrazione <1 ng/μL
Content And Storage Room temperature (18 - 25 °C)
Isolation Technology Magnetic Bead
Tipo di campione Casework Samples, Contact Traces
Efficienza Binding capacity: 0.4 μg/μL beads
Volume di eluizione Elution volume: 25 - 50 μL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Magnetic separator, separation plate
Da utilizzare con (applicazione) Isolation of genomic DNA from forensic samples
Include NucleoMag F-Beads, buffers, liquid proteinase K, reducing agent TCEP
N. di reazioni 4 x 96 Preps
Resa 1 - 3 μg (from buccal swabs)
Forma Highly Reactive Superparamagnetic Beads
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • NucleoMag DNA Forensic (4x96)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidium thiocyanate, 2-propanol, guanidium hydrochloride,ehanol