Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag DNA Swab for DNA purification from swabs
Codice prodotto. 16322028
Cambia vista
Click to view available options
N. di reazioni:
1 x 96
24 x 96
4 x 96
Dimensione della confezione:
192 reazioni
2304 reazioni
96 reazioni
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di reazioni Dimensione della confezione
16322028 1 x 96 96 reazioni
16332028 4 x 96 192 reazioni
15880978 24 x 96 2304 reazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (ethanol mixture) Chem class 3 Product group II
Codice prodotto. 16322028 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 744601.1
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (ethanol mixture) Chem class 3 Product group II
Magnetic bead based kit for the isolation of genomic DNA from swabs.
  • High throughput DNA isolation for genetic testing
  • Developed for cotton as well as synthetic swabs
  • Combine with NucleoSpin™ Forensic Filters for convenient sample prep
Specifica
Capacità 0.4 μg/μL beads
Concentrazione 10 to 30 ng/μL
Isolation Technology Magnetic Bead
Tipo di campione Swab (Cotton or Synthetic)
Efficienza 0.4 μg/μL beads theoretical binding capacity
Da utilizzare con (apparecchiatura) COPAN FLOQSwabs™, Puritan HydraFlock™ swabs
Da utilizzare con (applicazione) Typical downstream applications: qPCR, NGS, STR analysis, any kind of enzymatic reaction
N. di reazioni 1 x 96
Purezza A260/A280: 1.6 - 1.9
Durata del test 30 min/ 96 preps on KingFisher™ Flex (excluding lysis)
Forma Highly Reactive Superparamagnetic Beads
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • NucleoMag DNA Swab (1x96)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidium hydrochloride, proteinase k, glycerole, ethanol
For Research Use Only