Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag RNA kit for magnetic bead based RNA purification
Codice prodotto. 12757790
Cambia vista
Click to view available options
N. di reazioni:
4 x 96
96
Dimensione della confezione:
384 reazioni
96 reazioni
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di reazioni unitSize
12757790 4 x 96 384 reazioni
12883931 96 96 reazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12757790 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 744350.4
Isolate RNA through a magnetic-bead based platform. Macherey Nagel™ NucleoMag™ RNA Kit enables isolation of RNA from tissue and cell samples.
Features
  • One-tube procedure minimizes risk of cross-contamination
  • Small elution volumes ≥ 50μL
  • Suitable for manual and automated processing
  • Recombinant Dnase included
  • Reducing agent TCEP included (no β-mercaptoethanol necessary)
Applications
  • Rapid manual and automated small-scale preparation of highly pure total RNA from tissue or cell samples
Specifica
Formato Highly Reactive Superparamagnetic Beads
Da utilizzare con (applicazione) Rapid manual and automated small-scale preparation of highly pure total RNA from tissue or cell samples
Include NucleoMag™ B-Beads, buffers, TCEP, RNase-free rDNase
N. di reazioni 4 x 96
Product Type NucleoMag RNA
RNasi Yes
Dimensione campione <2 x 106 cells, <20 mg human/animal tissue
Durata del test <120 min./96 Reaction
Resa <30μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanaten,ethanol/tris-(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride, TCEP(