Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag RNA kit for magnetic bead based RNA purification
Descrizione
Features
- One-tube procedure minimizes risk of cross-contamination
- Small elution volumes ≥ 50μL
- Suitable for manual and automated processing
- Recombinant Dnase included
- Reducing agent TCEP included (no β-mercaptoethanol necessary)
- Rapid manual and automated small-scale preparation of highly pure total RNA from tissue or cell samples
Specifica
Specifica
| Formato | Highly Reactive Superparamagnetic Beads |
| Da utilizzare con (applicazione) | Rapid manual and automated small-scale preparation of highly pure total RNA from tissue or cell samples |
| Include | NucleoMag™ B-Beads, buffers, TCEP, RNase-free rDNase |
| N. di reazioni | 96 |
| Product Type | NucleoMag RNA |
| RNasi | Yes |
| Dimensione campione | <2 x 106 cells, <20 mg human/animal tissue |
| Durata del test | <120 min./96 Reaction |
| Resa | <30μg |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- NucleoMag RNA
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanaten,ethanol/tris-(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride, TCEP(