Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag Tissue Kit (DNA Purification from Cells and Tissue)
Descrizione
- The NucleoMag Tissue kit combines the flexibility and versatility of the Tissue product series with magnetic bead-based processing.
- Provides an automation-friendly workflow for DNA purification.
- Uses a simple protocol that is effective for a broad range of sample types.
- Compatible with a variety of open robotic platforms.
Specifica
Specifica
| Capacità | 0.4 μg/μL Beads |
| Isolation Technology | Magnetic Bead |
| Tipo di campione | Cells, Human Tissue, Animal Tissue |
| Volume di eluizione | 50 to 200 μL |
| Tipo di prodotto finale | DNA |
| Da utilizzare con (applicazione) | Isolation of DNA |
| Linea di prodotti | NucleoMag |
| Product Type | NucleoMag Tissue Kit |
| Quantità | 384 Preps |
| Purezza | 1.6 to 1.9 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- NucleoMag DNA Microbiome (4x96)
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: triethanolamine, 2-propanol, guanidine hydrochloride, ethanol, EDTA