Learn More
MedChemExpress Nucleoside-Analog-1
Specifica
Specifica
| Peso molecolare | 267.2 g/mol |
| Product Type | Reference compound |
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Purezza | 95.0% |
| Quantità | 5 mg |
| Informazioni di solubilità | H2O : 1.89 mg/mL (7.07 mM∣Need ultrasonic) |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 876707-99-2 |