Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 C8 HPLC EC Guard Columns
Codice prodotto. 12768102 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
3 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
12768102 3 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12768102 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 721194.30
In stock
Specifica
Carico di carbonio 8.5%
pH 2 to 8
Dimensione particelle 5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 4 mm
Dimensione del poro 100Å
Tipo HPLC EC Guard Column
Diametro (sistema metrico) interno 3 mm
Fase stazionaria NUCLEOSIL™ standard C8
Compatibilità fase mobile Acetonitrile/water
Solventi Acetonitrile/water
Materiale di impaccamento Silica
Crosslink Octyl
Formato colonna Guard Column
Da utilizzare con (applicazione) RP and Ion Pairing chromatography
Tecnica HPLC
Forma particelle Spherical
Idrofobicità Yes
Tipo di funzionalità/interazione Hydrophobic
Con tappo No
Tipo USP L7