Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 CN-RP HPLC CC Guard Columns
Codice prodotto. 12422760 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
12422760 4 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12422760 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 721917.40
Spedizione stimata: 16-12-2026
Specifica
Carico di carbonio 5%
pH 2 to 8
Dimensione particelle 5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 8 mm
Dimensione del poro 100Å
Tipo HPLC CC Guard Column
Diametro (sistema metrico) interno 4 mm
Fase stazionaria NUCLEOSIL™ CN-RP
Compatibilità fase mobile Cyano
Solventi Cyano
Materiale di impaccamento Silica
Crosslink Cyano
Formato colonna Guard Column
Da utilizzare con (applicazione) HPLC
Tecnica HPLC
Forma particelle Spherical
Idrofobicità Yes
Tipo di funzionalità/interazione Hydrophobic, p-p
Tipo USP L10