Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-7 C6H5 HPLC Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 720019.46
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.45000kg
Codice prodotto. 10072931
Quantità Prezzo
1 456.00€ / Pezzo
6 420.98€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-11-2021
Specifica
Reversed Phase
Silica
Reversed Phase
HPLC EC Column
Analytical Column
4.6 mm
Hydrophobic
250 mm
Acetonitrile/water
7 μm
100 Å
Acetonitrile/water
60°C
Phenyl (Ph)
No
8%
HPLC
Phenyl
Phenyl
RP and Ion Pairing Chromatography
Yes
5800 psi (400 bar)
Spherical
2 to 8
1 Ea.
350 m²/g
L11