Learn More
Macherey-Nagel™ NUCLEOSIL™ 120-3 C18 Phase HPLC Columns
Designed for reverse phase chromatography. Macherey-Nagel™ NUCLEOSIL™ 120-3 C18 Phase HPLC Columns are nonpolar, endcapped EC analytical columns with Octadecyl modified silica phases for HPLC. Columns feature 3μm particles and 120 Å pore size, with 11% carbon content.
520.00€ - 641.00€
Specifica
Chimica della colonna | Nonpolar |
---|---|
Formato colonna | Analytical Column |
Crosslink | Octadecyl |
Da utilizzare con | For HPLC, GC, TLC, SPE Applications |
Tipo di funzionalità/interazione | Hydrophobic |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12482660
|
Macherey-Nagel™
720149.46 |
4.6 mm | 100 mm |
545.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10226411
|
Macherey-Nagel™
720040.46 |
4.6 mm | 125 mm |
545.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10429741
|
Macherey-Nagel™
720740.46 |
4.6 mm | 150 mm |
545.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10640722
|
Macherey-Nagel™
720055.46 |
4.6 mm | 250 mm |
635.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12472660
|
Macherey-Nagel™
720149.40 |
4 mm | 100 mm |
520.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10377961
|
Macherey-Nagel™
720040.40 |
4 mm | 125 mm |
520.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10735932
|
Macherey-Nagel™
720055.40 |
4 mm | 250 mm |
641.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
NUCLEOSIL™ is a family of totally porous spherical silicas. They feature a very pure and uniform SiO2 structure and have gained wide acceptance as routine chromatographic packings for very different fields of modern chromatography. They are an absolutely reliable choice for applications involving analytical and preparative columns, with many benefits:
- High efficiency due to narrow particle size distribution
- High separation performance due to optimized binding techniques
- High chemical and mechanical stability
- High load capacity and recovery rates
- High reproducibility from lot to lot
Separation mechanism based on hydrophobic (van der Waals) interactions with slight residual silanol interactions.
Specifica
Nonpolar | |
Octadecyl | |
Hydrophobic | |
5800 psi (400 bar) | |
Spherical | |
2 to 8 | |
0.65 mL/g | |
Acetonitrile/water | |
60°C | |
C18 | |
11% | |
Sì | |
Acciaio inox |
Analytical Column | |
For HPLC, GC, TLC, SPE Applications | |
Yes | |
Acetonitrile/water | |
3 μm | |
120 Å | |
1 ciascuno | |
200 m²/g | |
L1 | |
Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase | |
EC Column |