Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 120-3 Standard C18 HPLC CC Guard Columns
Codice prodotto. 12772063 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 3
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno unitSize
12772063 4 mm pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12772063 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 721606.40
Spedizione stimata: 14-09-2026
Specifica
Carico di carbonio 11%
pH 2 to 8
Dimensione particelle 3 μm
Lunghezza (sistema metrico) 8 mm
Dimensione del poro 120Å
Tipo HPLC CC Guard Column
Diametro (sistema metrico) interno 4 mm
Fase stazionaria NUCLEOSIL™ Standard C18
Compatibilità fase mobile Acetonitrile/Water
Solventi Acetonitrile/Water
Materiale di impaccamento Silica
Crosslink Octadecyl
Formato colonna Guard Column
Da utilizzare con (applicazione) HPLC
Tecnica HPLC
Forma particelle Spherical
Idrofobicità Yes
Tipo di funzionalità/interazione Hydrophobic
Con tappo Yes
Tipo USP L1