Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ EC Guard Columns
Codice prodotto. 15246087 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
100Å
120Å
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
Codice prodotto. 15246087
Marca: Macherey-Nagel™ 721072.30
Solo null disponibili
Specifica
Carico di carbonio 20%
pH 2 to 9
Dimensione particelle 5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 4 mm
Dimensione del poro 100Å
Tipo EC Guard Column
Diametro (sistema metrico) interno 3 mm
Fase stazionaria NUCLEOSIL™ C18 HD
Compatibilità fase mobile Acetonitrile/Water
Solventi Acetonitrile/Water
Materiale di impaccamento Silica
Crosslink Octadecyl
Formato colonna Guard Column
Da utilizzare con (applicazione) RP chromatography
Tecnica HPLC
Forma particelle Spherical
Idrofobicità Yes
Tipo di funzionalità/interazione Hydrophobic
Con tappo Yes
Tipo USP L1