Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Plasmid Transfection-grade Core Kit, 96-well kit
Codice prodotto. 15553636
Cambia vista
Click to view available options
N. di campioni:
24 x 96
4 x 96
Product Type:
Core Kit
Full Kit
Dimensione della confezione:
2304 reazioni
384 reazioni
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di campioni Product Type unitSize
15553636 4 x 96 Core Kit 384 reazioni
15543636 24 x 96 Core Kit 2304 reazioni
15533636 4 x 96 Full Kit 384 reazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15553636 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 740492.4
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A fast way to purify transfection-grade plasmid DNA using mini-format technology to reduce endotoxins from bacterial lysates. Full and Core kits utilize a 96-well plate format for an efficient high-throughput process.
Endotoxins are co-purified during typical plasmid preparations from bacterial lysates. Since they interfere with eukaryotic cell survival, endotoxin reduction is essential prior to cell transfection. NucleoSpin™ Plasmid Transfection-grade kits are designed to reduce endotoxins from bacterial lysates.
  • Purifies high-copy plasmids for transfection
  • Novel technology to diminish endotoxin content (< 50 EU/μg DNA) for successful transfection
  • Rapid purification from E. coli via automatic, manual, vacuum or centrifugation processing
  • Ultra-fast procedure simplifies the work-flow
  • High-throughput — 96-well plates allow for easy automation and supports plasmid screening
  • Downstream applications: transfection of common cell lines (lipofection, electroporation)
  • Also suitable for standard molecular biology application, such as cloning and sequencing
Specifica
Endotossine batteriche <50 EU/ng DNA
Content And Storage Room temperature (18 - 25 °C)
Formato 96-well Plate
Isolation Technology Silica Membrane and Endotoxin-reduction Technology
Tipo di campione Bacterial Culture (E. coli, High-copy Plasmids)
Efficienza Binding capacity: 20 μg
Volume di eluizione Elution Volume: 100 - 200 μL
Tipo di prodotto finale Transfection-grade plasmid DNA
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuge, Vacuum manifold (e.g. NucleoVac 96)
Da utilizzare con (applicazione) Rapid purification of plasmids for transfection
Include Filter Plates, Binding Plates, Buffers, RNase A
N. di campioni 4 x 96
Product Type Core Kit
Purezza A260/A280: 1.80 - 1.85
Volume del campione Up to 5 mL
Size < 15 kbp
Durata del test 45 min/plate
Resa 5 - 20 μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • NucleoSpin 96 Plasmid T.-gr. Core (4x96)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide, dodecyl sulphate, guanidine hydrochloride,triethanolamine, 2-propanol, RNAse