Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA RapidLyse, Mini kit for rapid DNA purification
Description
The isolation of genomic DNA (gDNA) can be a time-consuming task. The NucleoSpin™ DNA RapidLyse kit is designed with a unique buffer chemistry to minimize the expenditure of time, work, and money.
- Unique lysis chemistry to efficiently release gDNA from cells, tissues, and organs
- Powerful lysis in one hour or less
- Superior gDNA yields compared to standard extraction methods
- Highest cost-efficiency of gDNA purification products
Specifications
Specifications
| Formato | Mini Spin Column |
| Isolation Technology | Silica Membrane Technology |
| Tipo di campione | Eukaryotic Cells, Organs (Fresh, Frozen, Dried and Ethanol-Preserved), Tail and Ear Clippings |
| Efficienza | Binding capacity: 60 μg |
| Volume di eluizione | Elution volume: 60 - 100 μL |
| Tipo di prodotto finale | genomic DNA |
| Da utilizzare con (applicazione) | Rapid extraction of genomic DNA |
| Include | Columns, 2mL Collection tubes, Buffers, Poteinase K |
| N. di reazioni | 50 |
| Purezza | A260/A280: 1.7 - 1.9 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- NucleoSpin DNA RapidLyse
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: proteinase K, liquid(origin: tritirachium album)/1-dodecylpyridiniumchloride,guanidinium thiocyanat