Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel and PCR Clean-up Columns for gel extraction and PCR clean up
Codice prodotto. 12870256
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 Columns
Dimensione della confezione:
250 reazioni
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12870256 250 Columns 250 reazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12870256 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 740609.250S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.71€
    269.85€ / 250 reazioni
    Risparmia 71.86€
    21% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
PCR clean up and gel extraction – the two in one kit.
  • Columns only (no buffers) for PCR purification or gel extraction applications.
  • In accordance with Macherey-Nagel's Quality Management System, each lot of product is tested against predetermined specifications to ensure consistent product quality.
Specifica
Formato Mini Spin Column
Isolation Technology Silica Membrane Technology
Efficienza Typical recovery: 70–95%
Volume di eluizione Elution volume: 15–30μL
Da utilizzare con (apparecchiatura) For use with NucleoSpin kits.
Include NucleoSpin Gel and PCR Clean-up Columns (250)
Quantità 250 Columns
Purezza A260/A280: 1.8–1.9
Volume del campione <400 μL PCR reaction mixture, <400 μg agarose gel
Size 50 bp to ∼20 kbp
Durata del test 10 min/6 preps
Resa Up to ∼15μg DNA
Identificativo prodotto
  • NucleoSpin Gel and PCR Clean-up
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate