Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Microbial DNA Mini kit for DNA from microorganisms
Codice prodotto. 15353609
Cambia vista
Click to view available options
N. di reazioni:
10
50
250
Dimensione della confezione:
10 reazioni
250 reazioni
50 reazioni
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di reazioni Dimensione della confezione
15353609 10 10 reazioni
15373609 50 50 reazioni
15878096 250 250 reazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15353609 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 740235.10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.50€
    20.47€ / 10 reazioni
    Risparmia 48.03€
    70% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Kit for reliable isolation of DNA from microorganisms (e.g. yeast, fungi, and gram-negative and gram-positive bacteria), with lysis that is supported by mechanical disruption with glass beads (tubes included).
The NucleoSpin™ Microbial DNA kit is designed for convenient, fast, and easy isolation of genomic DNA from microbial samples. Because microbial samples can be difficult to lyse (due to their strong complex cell wall structures), the kit replaces enzymatic lysis with mechanical disruption of cell wall structures utilizing NucleoSpin™ Bead Tubes.
  • Suitable for a large variety of starting materials
  • High yields of genomic DNA can be isolated
  • NucleoSpin Bead Tubes Type B included – for efficient lysis, compatible with many disruption devices
  • Fast and easy procedure – Liquid Proteinase K included, no additional enzyme required
  • Typical downstream applications: PCR, real-time PCR, southern blotting, enzymatic reactions
Specifica
Formato Mini Spin Column
Isolation Technology Silica MembraneTechnology and Mechanical (Bead Tube) Disruption
Tipo di campione Bacteria (Gram +/-), Fungi, Yeast
Efficienza Binding capacity: 60 μg
Volume di eluizione Elution volume: 100 - 200 μL
Tipo di prodotto finale Genomic DNA
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuge, Vortex mixer
Da utilizzare con (applicazione) DNA isolation from microorganisms
Include NucleoSpin Microbial DNA Columns, NucleoSpin Bead Tubes Type B, Collection Tubes (2 mL), buffers, Liquid Proteinase K
N. di reazioni 10
Purezza A260/A280: 1.6 - 2.0
Volume del campione <40 mg wet weight
Durata del test 35 min/prep
Resa 5 - 25 μg
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • NucleoSpin Microbial DNA
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P330-Sciacquare la bocca.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride; 2-propanol; proteinase K, liquid (origin: tritirachiumalbum); guanidinium