Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ miRNA Column / Buffer Set
Codice prodotto. 15839067
Cambia vista
Click to view available options
N. di campioni:
50
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di campioni Dimensione della confezione
15839067 50 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15839067 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 740304
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Additional NucleoSpin RNA Columns and buffers for miRNA isolation with NucleoSpin miRNA kits.
  • Excellent total RNA recovery and purity by chaotropic salt lysis without phenol/chloroform
  • Support protocol for fractionation of RNA by size – small RNA (< 200 nt) and large RNA (> 200 nt) in two separate fractions
  • Additional isolation of total protein fraction ready to use for SDS-PAGE and Western blot analysis
  • NucleoSpin™ Filters for efficient sample homogenization
  • rDNase for efficient on-column removal of genomic DNA
Specifica
Formato Mini Spin Column
Isolation Technology Silica Membrane
Volume di eluizione Elution volume: 30-100 μL
Tipo di campione <1 x 107 Cultured Cells, <30 mg Human/Animal Tissue, <50 mg Plant Tissue, <150 μL Reaction Mixture
Efficienza Binding capacity: 200 μg
Tipo di prodotto finale small and large RNA
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuge
Da utilizzare con (applicazione) Isolation of total RNA from diverse sample materials
Include 50 columns, 35 mL MW1, 20 mL MW2 Concentrate
N. di campioni 50
Durata del test < 45 min/6 preps (total RNA), < 35 min/6 preps (small RNA only)
Resa 100 μg total RNA (107 HeLa cells: 10 μg small RNA, 90 μg large RNA)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • NucleoSpin miRNA Column/Buffer Set
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidium thiocyanide, ethanol