Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Plant II
Codice prodotto. 11982382
Cambia vista
Click to view available options
N. di reazioni:
10 Preps
250 Preps
50 preparazione
Dimensione della confezione:
10 reazioni
250 reazioni
50 reazioni
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di reazioni Dimensione della confezione
11982382 50 preparazione 50 reazioni
11992492 10 Preps 10 reazioni
11912262 250 Preps 250 reazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11982382 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 740770.50
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Isolate and purify genomic DNA from plant samples. NucleoSpin™ Plant II kits enable enhanced yield and quality DNA.
Features
  • The second generation for rapid isolation of genomic DNA from plant samples
  • with higher yield and quality
  • Two alternative lysis buffers included for optimal processing of various samples and highest flexibility:
  • Lysis Buffer PL1, based on CTAB lysis method
  • Lysis Buffer PL2, based on SDS lysis method
  • NucleoSpin™ Filters included for clarification of lysate
  • Improved buffer compositions – higher yield and purity
  • Optimized silica membrane – improved DNA binding
  • RNase A included
Applications
  • DNA from plant cells and tissue
  • DNA from fungi
  • Typical downstream applications: PCR, Southern blotting, enzymatic reactions
Specifica
N. di reazioni 50 preparazione
Product Type Plant II
Volume del campione <100 mg wet weight, <20 mg dry weight
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • NucleoSpin Plant II
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride, ethanol/dodecylsulfate, sodium salt/guanidine hydrochloride, 2-propanol