Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmid DNA
Descrizione
Features:
- For rapid small scale preparation high-purity plasmid DNA
- Fast procedure – 6 Minipreps in 25 min.
- High capacity – up to 50μg of plasmid DNA
- Chaotropic salt wash buffer – extra pure DNA
Applications:
- High-copy plasmids from E. coli
- Low-copy plasmids, P1 constructs, or cosmids (increased buffer volumes required)
- Plasmid DNA from Gram-positive bacteria and plasmid DNA clean-up from reaction mixtures
- Supplementary protocol for M13 DNA available on request
- Typical downstream applications: cloning, sequencing, PCR, transformation, restriction analysis
Specifica
Specifica
| Formato | Column |
| Isolation Technology | Silica Membrane Technology |
| Sequencing Type | DNA and RNA Sequencing |
| Da utilizzare con (applicazione) | High-copy plasmids from E. coli |
| Include | No Lid |
| N. di reazioni | 250 Preps |
| Product Type | Plasmid Columns |
| Quantità | 2 mL |
| Volume del campione | 2 to 10 mL |
| Size | < 50 kbp |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %); guanidine hydrochloride; 2-propanol;Rnase