Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmid DNA
Codice prodotto. 11942502
Cambia vista
Click to view available options
N. di reazioni:
10 Preps
12 Preps
250 Preps
250 preparazioni
50 Preps
Include:
Coperchio
Lid
No Lid
Dimensione della confezione:
10 reazioni
12 preparazioni
250 reazioni
50 reazioni
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di reazioni Include unitSize
11942502 10 Preps Lid 10 reazioni
11932392 50 Preps Lid 50 reazioni
12353358 250 preparazioni Coperchio 250 reazioni
11912252 250 Preps No Lid 250 reazioni
15186446 12 Preps No Lid 12 preparazioni
11942362 50 Preps No Lid 50 reazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11942502 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 740588.10
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Prepare small scale high-purity plasmid DNA rapidly. NucleoSpin™ Plasmid Columns come with or without a cap lid.
Features:
  • For rapid small scale preparation high-purity plasmid DNA
  • Fast procedure – 6 Minipreps in 25 min.
  • High capacity – up to 50μg of plasmid DNA
  • Chaotropic salt wash buffer – extra pure DNA
Applications:
  • High-copy plasmids from E. coli
  • Low-copy plasmids, P1 constructs, or cosmids (increased buffer volumes required)
  • Plasmid DNA from Gram-positive bacteria and plasmid DNA clean-up from reaction mixtures
  • Supplementary protocol for M13 DNA available on request
  • Typical downstream applications: cloning, sequencing, PCR, transformation, restriction analysis
Specifica
Formato Column
Isolation Technology Silica Membrane Technology
Sequencing Type DNA and RNA Sequencing
Da utilizzare con (applicazione) High-copy plasmids from E. coli
Include Lid
N. di reazioni 10 Preps
Product Type Plasmid Columns
Quantità 2 mL
Volume del campione 2 to 10 mL
Size <50 kbp
Durata del test 25 min.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • NucleoSpin Plasmid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt/guanidine hydrochloride/2-pr