Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Blood Midi
Codice prodotto. 15128584
Cambia vista
Click to view available options
Formato:
Midi Spin Column
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Formato Dimensione della confezione
15128584 Midi Spin Column Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15128584 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 740210.20
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Midi spin kit for superior isolation of total RNA from fresh or frozen whole blood (human or animal) from common blood collection tubes. Direct blood lysis process does not require the use of a selective erythrocyte lysis.
NucleoSpin™ RNA Blood Midi kit achieves superior RNA yield and quality in a format that provides convenient handling and flexible sample volume and throughput.
  • Direct total blood lysis—Very simple and convenient procedure
  • No selective erythrocyte lysis at 4 °C—Complete processing at room temperature
  • Superior RNA yield and quality from up to 1.3 mL whole blood
  • Efficient on-column DNA removal for an increased sensitivity in downstream applications
  • Compatible with common blood collection tubes and anticoagulants (e.g., EDTA, citrate, and heparin)
Specifica
Formato Midi Spin Column
Isolation Technology Silica Membrane Technology
Volume di eluizione 200 to 400 μL
Tipo di campione Whole Blood (Fresh or Frozen)
Efficienza Binding capacity: 700 μg
Tipo di prodotto finale Total RNA
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vortex Mixer, Centrifuge
Da utilizzare con (applicazione) RNA isolation
Include NucleoSpin RNA Blood Midi Columns with Collection Tubes, Collection Tubes (15 mL), buffers, RNase-free rDNase, Liquid Proteinase K
N. di reazioni 20 Preps
Purezza A260/A280: 1.9 - 2.1
Dimensione campione 400 to 1300 μL
Durata del test 75 min/6 Preps
Resa 4 to 26 μL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • NucleoSpin RNA Blood Midi (20)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: guanidinium thiocyanate; ethanol (diluted < 20 %) (denaturedwith 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); pr