Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Columns, Mini columns for RNA purification
Codice prodotto. 15870968
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 Columns
50 Columns
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15870968 250 Columns pezzi 250
15880968 50 Columns pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15870968 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 740955.250S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    924.00€
    735.00€ / pezzi 250
    Risparmia 189.00€
    20% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Additional silica-membrane mini spin columns for use in isolating RNA of the highest integrity from cells and tissue using the NucleoSpin™ RNA kit.
NucleoSpin™ RNA
  • rDNase included for on-column DNA digestion– easy and efficient removal of contaminating DNA
  • NucleoSpin Filters (shredders) – efficient sample homogenization and reduction of viscosity
  • Up to 70 μg ready to use RNA
  • Parallel purification of genomic DNA by using the NucleoSpin™ RNA/DNA Buffer Set
  • RNA isolation from cultured cells, tissue (standard protocol):
    • RNA from < 109 bacterial cells (Gram-negative, Gram-positive) or < 108 yeast cells
    • RNA from ≤ 100 μL biological fluids
    • RNA clean-up from reaction mixtures
    • RNA from samples stored in RNAlater™
    • RNA from saliva samples collected with Oragene™ RNA (Genotek)
  • Typical downstream applications: real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, RNase protection assays
Specifica
Colore Blue band
Content And Storage rDNase at 4 °C; Other components at room temperature (18°C to 25 °C)
Formato Mini Spin Column
Isolation Technology Silica Membrane Technology
Volume di eluizione 40 to 120 μL
Tipo di campione Cultured Bacterial or Yeast Cells, Human or Animal Tissue
Efficienza Binding capacity: 200 μg
Da utilizzare con (apparecchiatura) NucleoSpin RNA Kits
Da utilizzare con (applicazione) Isolation of RNA from cells and tissue
Include Columns only
Quantità 250 Columns
Dimensione campione < 30 mg tissue, 5 x 106 cultured cells
Durata del test 35 min/6 preps
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • NucleoSpin RNA
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) (denaturedwith 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); gu