Learn More
Macherey-Nagel™ Mini kit di Nucleospin™ per la purificazione dell'RNA
Codice prodotto. 15220023
Cambia vista
Click to view available options
N. di reazioni:
10
12
50
240
250
Formato:
Colonne di microcentrifugazione
Mini Spin Column
QIAcube
Dimensione della confezione:
10 reazioni
250 reazioni
300mL
50 reazioni
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di reazioni Formato unitSize
15220023 240 QIAcube Pezzo
12373368 250 Colonne di microcentrifugazione 250 reazioni
11922402 50 Mini Spin Column 50 reazioni
11912512 10 Colonne di microcentrifugazione 10 reazioni
15373604 12 QIAcube 300mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15220023 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 740955.240C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1460.00€
    1443.75€ / pezzi 1
    Risparmia 16.25€
    1% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Mini spin kit for isolation of RNA of highest integrity.
Features
  • DNase included for on-column DNA digestion– easy and efficient removal of contaminating DNA
  • NucleoSpin™ Filters (shredders) – efficient sample homogenization and reduction of viscosity
  • Up to 70 μg ready-to-use RNA
  • Parallel purification of genomic DNA by using the NucleoSpin™ RNA/DNA Buffer Set
Applications
  • RNA isolation from cultured cells, tissue (standard protocol)
  • RNA from < 109 bacterial cells (Gram-negative, Gram-positive) or < 108 yeast cells
  • RNA from ≤ 100 μL biological fluids
  • RNA clean-up from reaction mixtures
  • RNA from samples stored in RNAlater™
  • RNA from saliva samples collected with Oragene™ RNA (Genotek)
  • Typical downstream applications: real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, RNase protection assays
Specifica
Contenuto batterico 70 μg
Metodo di rilevamento Silica-membrane
Formato QIAcube
Isolation Technology Silica Membrane
DNasi Yes
Tipo di prodotto finale NucleoSpin™ RNA Kit
Da utilizzare con (applicazione) RNA isolation from cultured cells, tissue
N. di reazioni 240
N. di campioni 4
Product Type NucleoSpin™ RNA Kit
Quantità 1 Each
Dimensione campione <5 x 106 cultured cells, <30 mg human/animal tissue, <109 bacterial cells, <108 yeast cells
Resa 14μg HeLa cells, 70μg Bacterial Cells
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • NucleoSpin RNA
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) / guanidine hydrochloride, ethanol