Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plant and Fungi, Mini kit for RNA from plant and fungi
Codice prodotto. 15715543
Cambia vista
Click to view available options
N. di reazioni:
10
50
250
Dimensione della confezione:
10 reazioni
250 reazioni
50 reazioni
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di reazioni Dimensione della confezione
15715543 50 50 reazioni
15705543 10 10 reazioni
15865244 250 250 reazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15715543 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 740120.50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    407.00€
    346.50€ / 50 reazioni
    Risparmia 60.50€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Universal kit designed to isolate high-integrity RNA from challenging plant and fungal samples using silica membrane mini spin columns, for use in a variety of downstream applications. Kits with 10, 50 or 250 preps available.
Plant and fungal material is diverse in terms of structure, cell wall composition, biochemical compounds and the types of organs. Common products for RNA isolation often fails to efficiently purify RNA from challenging plant samples.
  • Tailored protocols for diverse starting materials (e.g. seeds, roots, stems, needles)
  • Convenient handling and efficient isolation of high integrity RNA
  • NucleoSpin RNA Plant and Fungi Filters for lysate clearing included
  • Designed for samples rich in secondary metabolites, sugar, starch or other compounds that interfere with nucleic acid purification methods
  • Can also be used for standard samples, such as Arabidopsis leaves
  • Typical downstream applications: real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, RNase protection assays
Specifica
Formato Mini Spin Column
Isolation Technology Silica Membrane
Volume di eluizione 50 μL
Tipo di campione Plant or Fungal Material (Seeds, Roots, Stems, Needles)
Efficienza Binding capacity: 200 μg
Tipo di prodotto finale High integrity RNA
Da utilizzare con (applicazione) Isolation of RNA from plant and fungal samples
Include Filters, Columns with Collection Tubes, Collection Tubes (2 mL), Collection Tubes (1.5 mL), buffers, RNase free water
N. di reazioni 50
Purezza A260/A280: 1.9 - 2.1
Dimensione campione <500 mg
Sensibilità di prova RNA integrity number (RIN): 7 - 9
Durata del test 25 min / 6 preps (preparation time)
Resa 20 - 70 μg
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • NucleoSpin RNA Plant and Fungi
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P330-Sciacquare la bocca.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride, ethylendinitrilo tetraacetic acid (EDTA)