Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plus
Codice prodotto. 15300205
Cambia vista
Click to view available options
N. di reazioni:
250 Preps
Dimensione della confezione:
250 preparazioni
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di reazioni Dimensione della confezione
15300205 250 Preps 250 preparazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15300205 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 740984.250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1755.00€
    1548.75€ / 250 preparazioni
    Risparmia 206.25€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
State-of-the-art, dual-column kit includes gDNA removal columns and RNA binding columns for efficient and quick RNA isolation from cells and tissues.
NucleoSpin™ RNA Plus
  • Efficient and quick RNA isolation from cells and tissues
  • Two-column system includes gDNA removal columns and RNA binding columns
  • NucleoSpin™ gDNA Removal Columns – no time consuming rDNase digestion
  • Convenient handling – lysate clearing and gDNA removal on one column in one step
  • New efficient lysis buffer – no b-mercaptoethanol or TCEP necessary
  • Variety of sample materials – cultured cells, animal tissue, plant tissue, microorganisms
  • Downstream applications include real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, RNase protection assays
Specifica
Colore Yellow/Blue Ring
Content And Storage Room temperature (18°C to 25°C)
Formato Mini Spin Column
Isolation Technology Silica Membrane Technology
Volume di eluizione 30 to 120 μL
Tipo di campione Cultured Bacterial or Yeast Cells, Human or Animal Tissue
Efficienza Binding capacity: 200 μg
Tipo di prodotto finale RNA (with typical RIN > 9)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuge
Da utilizzare con (applicazione) Isolation of RNA
Include NucleoSpin RNA Plus Columns, NucleoSpin gDNA Removal Columns, Collection Tubes (2 mL), Collection Tubes (1.5 mL), buffers
N. di reazioni 250 Preps
Product Type RNA Isolation Kit
Purezza A260/A280: 1.9 - 2.1
Dimensione campione < 30 mg tissue; < 30 mg tissue
Durata del test 20 min./6 preps
Resa HeLa cells (5 x 106): 40-60 μg
Mouse liver (20 mg): 80-100 μg
Mouse kidney (20 mg): 40-70 μg
Mouse spleen (5 mg): 30-60 μg
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • NucleoSpin RNA Plus
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyleneglycol diacetate, guanidinium thiocyanate, guanidinehydrochloride, ethanol