Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plus, Mini kit for RNA purification with DNA removal column
Codice prodotto. 15390195
Cambia vista
Click to view available options
N. di campioni:
50
Dimensione della confezione:
50 preparazioni
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di campioni Dimensione della confezione
15390195 50 50 preparazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15390195 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 740984.50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    453.00€
    353.85€ / pezzi 50
    Risparmia 99.15€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Mini spin kit for ultrafast and convenient RNA isolation without rDNase digestion.
  • rDNase digestion
  • Typical RIN (RNA integrity number) > 9
  • Elution volume: 30–120μL
  • Preparation time: 20 min./6 preps
  • Binding capacity 200μg
Specifica
Buffer Lysis Buffer
Formato Mini Spin Column
Volume di eluizione Elution volume: 30–120 μL
Tipo di campione <1 x 107 Cultured Cells, <1 x 109 Bacterial Cells, <1 x 108 Yeast Cells, <30 mg Human/Animal Tissue
Da utilizzare con (applicazione) RNA isolation from cells and tissues
Include NucleoSpin gDNA removal Column
N. di campioni 50
Product Type RNA isolation kit
Resa Typical yield: HeLa cells 5 x 106: 40-60μg; Mouse liver 20mg: 80-100μg; Mouse kidney 20mg: 40-70μg; Mouse spleen 5mg: 30-60μg
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • NucleoSpin RNA Plus
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyleneglycol diacetate / guanidinium thiocyanate /guanidine hydrochloride, ethanol
Kits to be used for research purposes only