Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plus XS, Micro kit for RNA purification with DNA removal column
Codice prodotto. 15741639
Cambia vista
Click to view available options
N. di reazioni:
10 Preps
250 Preps
50 Preps
Dimensione della confezione:
10 reazioni
250 reazioni
50 reazioni
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di reazioni unitSize
15741639 10 Preps 10 reazioni
15761639 50 Preps 50 reazioni
15751639 250 Preps 250 reazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15741639 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 740990.10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.20€
    93.98€ / 10 reazioni
    Risparmia 3.22€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for efficient and quick RNA isolation from the smallest samples of cells and tissues. State-of-the-art, dual-column kit includes gDNA removal columns and RNA binding columns.
NucleoSpin™ RNA Plus XS
  • Developed for extra small samples down to single cell analysis
  • Efficient and quick RNA isolation from cells and tissues
  • Two-column system includes gDNA removal columns and RNA binding columns
  • NucleoSpin™ gDNA Removal Columns – no time consuming rDNase digestion
  • Convenient handling – lysate clearing and gDNA removal on one column in one step
  • New efficient lysis buffer – no b-mercaptoethanol or TCEP necessary
  • Variety of sample materials – cultured cells, animal tissue, plant tissue, microorganisms
  • Downstream applications include real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, RNase protection assays
Specifica
Colore Yellow/Blue ring
Content And Storage Room temperature (18-25 °C)
Formato Mini Spin Column
Isolation Technology Silica Membrane
Volume di eluizione 5 - 30 μL
Tipo di campione Cultured Cells, Human or Animal Tissue
Efficienza Binding capacity: 110 μg
Tipo di prodotto finale RNA (with typical RIN > 8)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuge
Da utilizzare con (applicazione) Isolation of RNA
Include NucleoSpin RNA Plus XS Columns, NucleoSpin gDNA Removal Columns XS, Collection Tubes (2 mL), Collection Tubes (1.5 mL), Buffers
N. di reazioni 10 Preps
Product Type RNA Isolation Kit
Purezza A260/A280: 1.9 - 2.2
Dimensione campione 1 - 105 cultured cells; < 5 mg human / animal tissue
Durata del test 18 min/6 preps
Resa 0.05 to 0.2 ng (101 HeLa cells ), 0.5 to 2 μg (105 HeLa cells), 2.5 to 8 ng (0.5 μg mouse liver), 0.1 to 0.5 ng (0.5 μg mouse brain)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • NucleoSpin RNA Plus XS
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate/guanidinium thiocyanate,ethanol (diluted < 20 %)