Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Set for NucleoZOL, Mini kit for RNA from NucleoZOL lysates
Codice prodotto. 15704765
Cambia vista
Click to view available options
50 Preps
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
15704765 50 Preps
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15704765 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 740406.50
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Mini spin kit for the isolation of RNA from NucleoZOL lysates.
Combines NucleoZOL efficiency with proven NucleoSpin™ purity
  • Simple bind-wash-elute procedure
  • Perfect recovery – no loss of total RNA, including miRNA
  • Superior RNA yields due to the efficient lysis using NucleoZOL reagent
  • Save time and benefit from the easy and proven handling
  • Highest quality – even from difficult sample materials
  • NucleoZOL reagent (man. part no. 740404.200) sold separately
Specifica
Colore Colorless
Content And Storage Room temperature (18 - 25 °C)
Formato Mini Spin Column
Isolation Technology Silica Membrane
Tipo di campione NucleoZOL Lysis of Cell or Tissue Sample
Efficienza 85-95% recovery
Tipo di prodotto finale Small RNA (10-200 nt) and large RNA (> 200 nt)
Da utilizzare con (apparecchiatura) NucleoZOL Reagent (740404.200)
Da utilizzare con (applicazione) RNA purification
Include Columns (50), Collection tubes (50 x 2 mL and 50 x 1.5 mL), Reagents (60 mL Binding Buffer MX, 12 mL Wash Buffer Concentrate RA3, 13 mL RNase-free Water)
N. di reazioni 50
Odore Odorless
Dimensione campione <500 μL NucleoZOL sample
Durata del test <1 h
Resa 200 μg binding capacity
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • NucleoSpin RNA Set for NucleoZOL (50)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-dioxane