Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 RNA Tissue plate, 96‐well kit for RNA purification
Codice prodotto. 16371616
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 x 96 Preps
Dimensione della confezione:
pezzi 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16371616 4 x 96 Preps pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16371616 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 740733.4S
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
RNA isolation in flexible 96‐well plate format
  • Proven 96-well format for high throughput isolation of RNA
  • Time-saving isolation of RNA
  • Processing under vacuum or by centrifugation
  • Suitable for manual and automated processing
Specifica
Concentrazione 50 to 200 ng/μL
Formato 96-well Plate
Isolation Technology Silica Membrane
Tipo di campione Cells, Tissue
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vacuum or Centrifuge
Da utilizzare con (applicazione) RNA Purification
N. di reazioni 4 x 96
Purezza A260/A280: 1.90–2.10
Quantità 4 x 96 Preps
Dimensione campione < 107 cultured cells (centrifugation), < 30 mg tissue (centrifugation), saliva (collected with Oragene™)
Size >200 nt
Durata del test 45 min/ 6 strips
Resa 20 μg (2 x 106 HeLa cells), 20 μg (20 mg mouse liver)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.