Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Virus 50 Preps
Codice prodotto. 12791021
Codice prodotto. 12791021 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 740956.50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    271.00€
    234.15€ / 50 reazioni
    Risparmia 36.85€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Mini spin kit for the isolation of viral RNA and DNA from cell-free biological fluids
NucleoSpin™ RNA Virus is designed for the isolation of viral nucleic acids from serum, plasma or any cell-free biological fluids, featuring a special type of membrane which has a high binding capacity for nucleic acids.
The procedure is rapid and easy. The lysate is incubated for 5 to 10min and applied to the NucleoSpin™ column. After two washing steps to remove contaminations the RNA can be eluted with water or low-salt buffer. The kit contains all necessary buffers, spin columns and detailed protocols. Generally, NucleoSpin™ RNA Virus is suited for the parallel purification of viral RNA and DNA (support protocol). For example, isolation of HBV DNA is performed with an additional proteinase K digest (enzyme not included in the kit). For isolation of viral DNA with highest sensitivities, the NucleoSpin™ Blood kit is recommended.
Kit components: NucleoSpin™ RNA Virus columns, 2mL collecting tubes, buffers, RNase-free water, carrier RNA.
• Silica membrane technology
• Typical recovery: >90%
• Sample material: 150μL serum, plasma, cell-free biological fluids
• Fragment size: 100bp to 30kb
• Elution volume: 50μL
• Binding capacity: 40μg
• Preparation time: 30min/4-6 preps
• Format: mini spin column
• Support protocol for parallel isolation of viral RNA and DNA (proteinase K required)
• Applicable for HCV, HBV, HAV, HIV, HSV, HPV, VZV, EBV, parvovirus B19, H5N1
Specifica
Content And Storage 18°C to 25°C
Formato Mini Prep
Tipo di campione Cell-free Biological Fluids, Plasma, Serum
Da utilizzare con (applicazione) Isolation of Viral Nucleic Acids
N. di reazioni 50 Preps
Size 100 bp−approx. 50 kbp
Target Viral RNA and DNA
Volume (sistema metrico) < 150 L
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • NucleoSpin RNA Virus
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P330-Sciacquare la bocca.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride, ethanol