Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Virus, Mini kit for viral RNA/DNA from cell-free fluids
Codice prodotto. 12771021
Cambia vista
Click to view available options
N. di reazioni:
10 Preps
250 Preps
Dimensione della confezione:
10 reazioni
450mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di reazioni Dimensione della confezione
12771021 10 Preps 10 reazioni
12781021 250 Preps 450mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12771021 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 740956.10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.80€
    55.13€ / 10 reazioni
    Risparmia 5.67€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Complete kit with silica membrane mini spin columns for reliable purification of viral RNA from cell-free biological fluids (e.g., serum and plasma).
NucleoSpin™ RNA Virus
  • Reliable and reproducible isolation of viral RNA free of impurities
  • Safe and well-established procedure
  • Proven for a large variety of viruses including influenza viruses, HCV, HIV, Bird Flu Virus, Blue Tongue Virus
  • Carrier RNA included for highest sensitivity in downstream applications
  • Fast and convenient protocol – viral RNA and DNA* within only 30 min
  • Support protocol for parallel isolation of viral RNA and DNA (with Proteinase K, not included in Kit)
  • Viral RNA from 150 μL serum, plasma, cell-free biological fluids
  • Typical downstream applications: RT-PCR, enzymatic reactions
Specifica
Colore Blue band
Content And Storage Room temperature (18 - 25 °C)
Formato Mini Spin Column
Isolation Technology Silica Membrane
Volume di eluizione 50 μL
Tipo di campione Cell-free Biological Fluids, Plasma, Serum
Efficienza Binding capacity: 40 μg
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuge
Da utilizzare con (applicazione) Isolation of viral RNA
Include NucleoSpin RNA Virus Columns with Collection Tubes, Collection Tubes (2 mL), buffers, Carrier RNA
N. di reazioni 10 Preps
Dimensione campione <150 μL
Durata del test 30 min/4-6 preps
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • NucleoSpin RNA Virus
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P330-Sciacquare la bocca.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride, ethanol