Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Virus, Mini kit for viral RNA/DNA from cell-free fluids
Click to view available options
N. di reazioni:
10 Preps
250 Preps
Dimensione della confezione:
10 reazioni
450mL
Descrizione
NucleoSpin™ RNA Virus
- Reliable and reproducible isolation of viral RNA free of impurities
- Safe and well-established procedure
- Proven for a large variety of viruses including influenza viruses, HCV, HIV, Bird Flu Virus, Blue Tongue Virus
- Carrier RNA included for highest sensitivity in downstream applications
- Fast and convenient protocol – viral RNA and DNA* within only 30 min
- Support protocol for parallel isolation of viral RNA and DNA (with Proteinase K, not included in Kit)
- Viral RNA from 150 μL serum, plasma, cell-free biological fluids
- Typical downstream applications: RT-PCR, enzymatic reactions
Specifica
Specifica
| Colore | Blue band |
| Content And Storage | Room temperature (18 - 25 °C) |
| Formato | Mini Spin Column |
| Isolation Technology | Silica Membrane |
| Volume di eluizione | 50 μL |
| Tipo di campione | Cell-free Biological Fluids, Plasma, Serum |
| Efficienza | Binding capacity: 40 μg |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Centrifuge |
| Da utilizzare con (applicazione) | Isolation of viral RNA |
| Include | NucleoSpin RNA Virus Columns with Collection Tubes, Collection Tubes (2 mL), buffers, Carrier RNA |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- NucleoSpin RNA Virus
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P264-Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P330-Sciacquare la bocca.
- MIXTURE LIST-Contiene: guanidine hydrochloride, ethanol