Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA XS, Micro kit for RNA purification
Click to view available options
N. di reazioni:
10
50
250
Dimensione della confezione:
10 reazioni
250 reazioni
50 reazioni
Descrizione
Features
- Isolation of RNA from small sample quantities like biopsy material or single cells
- Excellent RNA recovery and integrity
- Concentrated RNA for sensitive downstream applications by elution in as little as 5 μL
- rDNase included for on-column DNA removal
- NucleoSpin™ Filters (shredders) – efficient homogenization and reduction of viscosity
- High quality RNA, ready to use for RT-PCR and other applications
- Reducing agent TCEP – no ß-mercaptoethanol necessary
- RNA isolation from cultured cells
- RNA isolation from tissue
- RNA isolation from cryosections
- RNA isolation from laser captured cells
- RNA isolation from small amounts of plant material
- RNA isolation from samples stored in RNAlater™
- Typical downstream applications: real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology,
- RNase protection assays
Specifica
Specifica
| Formato | Mini Spin Column |
| Tipo di prodotto finale | NucleoSpin™ RNA XS Column |
| Da utilizzare con (applicazione) | For RNA isolation from cultured cells, tissue, cryosections and laser captured cells |
| Include | Collection tubes, NucleoSpin™ filters, collection tubes (2mL), Collection tubes (1.5mL), buffers, RNase-free rDNase, carrier RNA, reducing agent TCEP |
| N. di reazioni | 250 |
| Product Type | NucleoSpin™ RNA XS Column |
| Quantità | 1 Each |
| Resa | 0.1 to 1.5 ng (102 HeLa cells), 10 to 15 ng (103 HeLa cells), 100 to 150 ng (104 HeLa cells), 1000 to 1500 ng (105 HeLa cells) |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contiene: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) (denaturedwith 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); tr