Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Tissue, Mini kit for DNA from cells and tissue
Codice prodotto. 10498961
Cambia vista
Click to view available options
N. di reazioni:
10
12 Preps
250
50
Dimensione della confezione:
10 reazioni
12 preparazioni
250 reazioni
50 reazioni
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di reazioni unitSize
10498961 50 50 reazioni
11902512 10 10 reazioni
15343604 12 Preps 12 preparazioni
11982262 250 250 reazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (2-propanol mixture) Chem class:3 Pack Group III
Codice prodotto. 10498961 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 740952.50
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (2-propanol mixture) Chem class:3 Pack Group III
Mini spin kit for purification of DNA from a broad range of samples
  • Versatile kit for the isolation of genomic DNA from a wide range of different starting materials (cells, tissue, forensic and clinical samples)
  • 16 support protocols available in the user manual for highest flexibility
  • Highly sensitive membrane for reliable purification of even trace amounts of DNA
  • Rapid and easy protocol (20 min./prep excl. lysis)
Specifica
Tipo di cellula Animal & Human tissue, cells
Capacità 60 μg
Tipo di colonna Mini spin column
Content And Storage Harzadous, 18°C to 25°C
Descrizione Kit for purification of DNA from a broad range of samples
Metodo di rilevamento Silica-membrane Technology
Formato Mini Spin Column
Isolation Technology Silica Membrane Technology
Tipo di campione Animal and Human Tissue, Cells
Volume di eluizione 60 to 100 μL
Tipo di prodotto finale DNA
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifugation, Vacuum
Da utilizzare con (applicazione) Genotyping, Multiplex PCR, Next Generation Sequencing
Include NucleoSpin Tissue Columns, Collection Tubes, buffers, Proteinase K
Tasti funzione DNA purification
N. di reazioni 50
Nucleic Acid Type DNA
Product Type DNA purification kit
Quantità 1 Each
Purezza A260/A280 1.7 - 1.9
Volume del campione <25 mg human/animal tissue, 102-107 cultured cells
Shipping Condition Room Temperature
Size 200 bp to 50 kbp
Sorgente Animal & Human tissue, cells
Bersaglio DNA
Tecnica Silica-membrane technology
Durata del test 20 min/prep (excl. lysis)
Resa 20 to 35 μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • NucleoSpin Tissue
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride / 2-propanol
Solo per ricerca