Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Tissue Columns, Mini columns for DNA from cells and tissue
Codice prodotto. 15860968
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 columns
50 columns
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15860968 50 columns pezzi 50
15850968 250 columns pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15860968 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 740952.50S
Mini spin kit for purification of DNA from a broad range of samples.
NucleoSpin™ Tissue Columns
  • Separate Columns with high DNA recovery and purity
  • Reliable DNA purification for reproducible results
Specifica
Tipo di cellula Animal & Human tissue, cells
Capacità 60 μg
Tipo di colonna Mini spin column
Content And Storage 18°C to 25°C
Descrizione Columns for purification of DNA from a broad range of samples
Metodo di rilevamento Silica-membrane Technology
Formato Mini Spin Column
Isolation Technology Silica Membrane Technology
Tipo di campione Animal and Human Tissue, Cells
Volume di eluizione 60 to 100 μL
Tipo di prodotto finale DNA
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifugation, Vacuum
Da utilizzare con (applicazione) Genotyping, Multiplex PCR, Next Generation Sequencing
Include NucleoSpin Tissue Columns
Tasti funzione DNA purification
N. di reazioni 50
Nucleic Acid Type DNA
Product Type DNA purification columns
Quantità 50 columns
Purezza A260/A280 1.7 - 1.9
Volume del campione <25 mg human/animal tissue, 102-107 cultured cells
Shipping Condition Room Temperature
Size 200 bp to 50 kbp
Sorgente Animal & Human tissue, cells
Bersaglio DNA
Tecnica Silica-membrane technology
Durata del test 20 min/prep (excl. lysis)
Resa 20 to 35 μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • NucleoSpin Tissue
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride / 2-propanol
Solo per ricerca